X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA) für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Cyclohexylammoniumsalz der 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucuronsäure, X-Glucuro CHAsalz, Cyclohexylammoniumsalz der (2S,3S,4S,5R)-6-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
438542EEA
119
EUR
438542E
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA) für die Molekularbiologie
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
(5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid)cyclohexyl-Ammoniumsalz (X-GlcA) ist ein chromogenes Substrat zur Bestimmung der ß-Glucuronidase (GUS) Gene.
Formel:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ Molecular Weight: 521,79 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00058543 CAS-Nummer: 114162-64-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Weisses Pulver |
In Dimethylformamid (2 %) lösl. Anteile | Klar und farblos |
Gehalt | DC (einzelner Punkt) |
Optische Drehung | -92,0 bis -88,0 ° |
Wasser | Max. 3,5 % |
1H-NMR | Entspricht |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...