Aluminiumoxid, große Fläche Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43855.A1
43855.A7
43855.30
43855.A1EA
256
EUR
43855.A1
43855.A7
43855.30
Aluminiumoxid, große Fläche Katalysatorträger
Aluminium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101.96 g/mol Siedepunkt: 2980 Schmelzpunkt: 2045 Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |