Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

43856.A1 43856.A7
43856.A1EA 195 EUR
43856.A1 43856.A7
Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger
Aluminium oxide

Physical Form: 1/8" pellets MDL No.: MFCD00003424

Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR