Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Perlen 6-7 mm (0.24-0.28 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43859.KG
43859.KGEA
3140
EUR
43859.KG
Iridium ≥99,95% (Metall-Basis), Perlen 6-7 mm (0.24-0.28 in)
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈4.5g/piece
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Molecular Weight: 192,22 g/mol Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2450 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |