Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥98,0% für die Molekularbiologie

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

438592XEA 135 EUR
438592X 438597T
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥98,0% für die Molekularbiologie
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR