Silicium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
43867.18
43867.18EA
109
EUR
43867.18
Silicium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...