Schwefel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43869.1Y 43869.18
43869.1YEA 60.1 EUR
43869.1Y 43869.18
Schwefel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00242296