Schwefel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43870.18
43870.18EA
101
EUR
43870.18
Schwefel-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g S in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Schwefel-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00242296