Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
438741000
438741000.EA
181
EUR
438741000.
Pentafluorophenylmagnesium bromide 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
Pentafluorophenylmagnesium bromide
Formel:
C₆BrF₅Mg Dichte: 0,86 g/cm³ Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015720 CAS-Nummer: 879-05-0 UN: 2924 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown to black Liquid |
Titration Grignard | 0.4 to 0.6 M |