Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis

Lieferant: VWR Chemicals

438792UEA 180 EUR
438792U 438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis
Agarose

Agarose DNA Qualität ist geeignet für die meisten Routine DNA Elektrophoresen. Für Applikationen mit höheren Anforderungen an das Produkt empfehlen wir Agarose molekularbiologischer Qualität


  • DNase und RNase frei

Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNA Bindung Entspricht
Elektroendosmose (-Mr) 0,08 - 0,11
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) 34 - 37 °C
Gelstärke (1,5%, Wasser) Min. 2300 g/cm²
Glührückstand Max. 1,0 %
Trocknungsverlust Max. 10,0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR