(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes Gemisch aus m- und p-Isomeren
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
43904.04
43904.09
43904.18
43904.04EA
37.6
EUR
43904.04
43904.09
43904.18
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes Gemisch aus m- und p-Isomeren
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilanes
CAS No.: 74113-77-2
Molecular Formula: H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
Formula Weight: 298.46
Flash Point:
Applications: As a crosslinking agent
Formel:
H₂NC₂H₄NHCH₂C₆H₄C₂H₄Si(OCH₃)₃ Siedepunkt: 128 °C (0,2 mmHg) Dichte: 1,02 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054775 CAS-Nummer: 74113-77-2 UN: 2735 ADR: 8,II |