Nigrosine 10% Färbelösung, für die Mikroskopie
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
CI 50420
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43925-100ML-F
43925-100ML-FEA
40.5
EUR
43925-100ML-F
Nigrosine 10% Färbelösung, für die Mikroskopie
Nigrosine
Composition: Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in water
Negative staining method permits visualization of the usually transparent and unstainable capsule of many organisms, most importantly Cryptococcus neoformans.
MDL:
MFCD00044681 CAS-Nummer: 8005-03-6 |