Bismut(III)isopropoxid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
unter Argon abgefüllt
43938.06
43938.06EA
568
EUR
43938.06
Bismut(III)isopropoxid
Bismut(III)isopropoxid
CAS No.: 15049-67-9
Molecular Formula: C9H21BiO3
Formula Weight: 386.24
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark grey
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00799065
Formel:
C₉H₂₁BiO₃ Molecular Weight: 386,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799065 CAS-Nummer: 15049-67-9 UN: 3181 ADR: 4.1,III |