N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: BSTFA+TMCS (99:1)

43939.06 43939.14 43939.22 43939.46
43939.06EA 48.1 EUR
43939.06 43939.14 43939.22 43939.46
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan

CAS No.: 25561-30-2 Molecular Formula: C8H18F3NOSi2 Formula Weight: 257.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Physical Form: Liquid, Ampouled under argon Density: 0.97 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -10° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 3607620 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008269

Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257.40 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.97
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR