5-Ethylidene-2-norbornene (endo + exo Gemisch) ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 100 ppm
43972.AP
43972.APEA 85.2 EUR
43972.AP
5-Ethylidene-2-norbornene (endo + exo Gemisch) ≥98% stabilisiert
5-Ethylidene-2-norbornene
Stab. with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 16219-75-3 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.19 Flash Point: 38°(101°F) Physical Form: Liquid Density: 0.89 Boiling Point: 146° UN No.: UN3295 MDL No.: MFCD00167576
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,20 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 0,89
Flammpunkt: 38 °C (101 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167576
CAS-Nummer: 16219-75-3
EINECS: 240-347-7
UN: 3295
ADR: 3,III