Magnesiumoxalat Dihydrat ≥98,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43976.22 43976.36 43976.A3
43976.22EA 110 EUR
43976.22 43976.36 43976.A3
Magnesiumoxalat Dihydrat ≥98,5%
Magnesiumoxalat Dihydrat
Purity: 98.5+% CAS No.: 547-66-0 Molecular Formula: MgC2O4.2H2O Formula Weight: 148.36 (112.32anhy) Physical Form: Powder/Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,5676 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00287279
Formel: C₂MgO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00287279
CAS-Nummer: 547-66-0
EINECS: 208-932-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5676