Platin nominally 50% auf Ruß
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
43989.14
43989.14EA 0 EUR
43989.14
Platin nominally 50% auf Ruß
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4