Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43996.8V
43996.8VEA 273 EUR
43996.8V
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈1.1g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317