Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 1-(2-Chlorphenyl)-1-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan
Lieferant: Merck
44012-50MG
44012-50MGEA 174 EUR
44012-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 1-(2-Chlorphenyl)-1-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P280