Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44016.G6 44016.H2
44016.G6EA 158 EUR
44016.G6 44016.H2
Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lead
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈35.6g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410