2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
440320500
440320500.EA 201 EUR
440320500.
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
Formel: C₁₃H₁₁BrMgO
Dichte: 1,047 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705262
CAS-Nummer: 328000-16-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M