2,3-Dimethoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44060.04
44060.04EA
59.6
EUR
44060.04
2,3-Dimethoxyphenol ≥98%
2,3-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 5150-42-5
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 108°(226°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.182
Refractive Index: 1.540
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008366
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154,17 g/mol Siedepunkt: 233…234 °C Dichte: 1,182 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008366 CAS-Nummer: 5150-42-5 EINECS: 225-922-2 |