Tetraethylammoniumperchlorat ≥98% (Trockengewicht) mit 10 % Wasser benetzt

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Angefeuchtet mit Wasser

44062.09 44062.18
44062.09EA 72.9 EUR
44062.09 44062.18
Tetraethylammoniumperchlorat ≥98% (Trockengewicht) mit 10 % Wasser benetzt
Tetraethylammonium perchlorate

Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.


Purity: 98% CAS No.: 2567-83-1 Molecular Formula: (C2H5)4NClO4 Formula Weight: 229.71 Physical Form: Wet crystals Odour: Odourless Beilstein Reference: 3638093 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00041977

Formel: C₈H₂₀ClNO₄
Molecular Weight: 229.7 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041977
CAS-Nummer: 2567-83-1
EINECS: 219-904-3
UN: 1479
ADR: 5.1 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR