N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5%, Biograde für die DNA-Synthese und Peptide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
unter Argon abgefüllt
44063.K2 44063.K7 44063.M6
44063.K2EA 110 EUR
44063.K2 44063.K7 44063.M6
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5%, Biograde für die DNA-Synthese und Peptide
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Purity: 99.5% CAS No.: 872-50-4 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 86°(187°F) Physical Form: Liquid, packaged under Argon Density: 1.033 Refractive Index: 1.4705 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Amine-like Melting Point: -24° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 106420 Merck Reference: 14,6117 MDL No.: MFCD00003193
Suitable for Biotech applications
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.033
Flammpunkt: 86 °C (187 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,6117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM