Nonylmagnesium bromide 1 M in Diethylether, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-NONYLMAGNESIUM BROMIDE

440781000
440781000.EA 152 EUR
440781000.
Nonylmagnesium bromide 1 M in Diethylether, AcroSeal®
Nonylmagnesium bromide
Formel: C₉H₁₉BrMg
Molecular Weight: 231,46 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,849 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094048
CAS-Nummer: 39691-62-8
UN: 2924
ADR: 3,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Titration Grignard 0.90 to 1.10 M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR