Mechanischer Überkopfrührer, RW 47 digital
Lieferant: IKA
4050000
441-0316EA 7007 EUR
441-0316
Mechanischer Überkopfrührer, RW 47 digital
Rührer Rührwerke
Extrem leistungsstarkes, mechanisches Laborrührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 200 L. Das Rührwerk mit einem robusten, ergonomischen Design ist geeignet für das intensive Mischen von Proben in Labors und Pilotanlagen. Das Rührwerk ist mit einem Überhitzungsschutz des Motors durch einen selbstsperrenden Temperaturbegrenzer ausgestattet. Zusätzlich sind ein Rührwellenschutz und eine Spannvorrichtung zur Befestigung von Gefäßen als Zubehör erhältlich.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
  • Rührwellen durchsteckbar
  • Überlastungsschutz und Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Der RW 47 digital wird ohne Stecker geliefert, da er für den Betrieb mit 400 V Drehstrom ausgelegt ist. Die robusten Teleskopstative 431-2915/431-2916 werden als optionales Zubehör empfohlen. Rührschäfte müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten