Mechanischer Überkopfrührer, RW 28 digital
Lieferant: IKA
9023202 5040000 5040002
441-0338EA 3278 EUR
441-0338 441-0329 441-0330
Mechanischer Überkopfrührer, RW 28 digital
Rührer Rührwerke
Leistungsstarkes, mechanisch gesteuertes Laborrührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 80 L. Einheiten mit robustem, ergonomischem Design geeignet für das intensive Mischen von Proben in Labors und Pilotanlagen. Das Rührwerk ist mit einem Überhitzungsschutz des Motors durch einen selbstsperrenden Temperaturbegrenzer ausgestattet. Zusätzlich sind ein Rührwellenschutz und eine Spannvorrichtung zur Befestigung von Gefäßen als optionales Zubehör erhältlich.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
  • Rührwellen durchsteckbar
  • Überlastungsschutz und Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten