Elektronische Rührwerke, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital und EUROSTAR 40 digital
Lieferant: IKA
4444002 4444003 4444000 4028602 4028603 4442003 4442000 4442002 4028600
441-0106EA 1100 EUR
441-0106 441-0107 441-0105 441-0314 441-0315 441-0333 441-0331 441-0332 441-0313
Elektronische Rührwerke, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital und EUROSTAR 40 digital
Rührer Rührwerke
Laborrührwerk für einfache Rühraufgaben bis zu 15 oder 25 L (EUROSTAR 20 digital und EUROSTAR 40 digital), oder für intensive Rühraufgaben bis zu 20 L (EUROSTAR 20 high speed digital). Eine mikroprozessorgesteuerte Regelung hält die zwischen 0/30 – 2.000 min-1 (oder 0/150 – 6000 für das High-Speed-Model) eingestellte Drehzahl konstant. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Soll- und Ist-Drehzahl werden kontinuierlich überwacht und automatisch angeglichen. So bleibt die Geschwindigkeit auch dann konstant, wenn sich dieMore Product Information