Elektronische Rührwerke, OHS digital und Advance
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 1018 EUR
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Elektronische Rührwerke, OHS digital und Advance
Rührer Rührwerke
Die Überkopf-Rührer der Serie OHS sind die ideale Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen: Der leistungsstarke bürstenlose Motor und der Mikroprozessor sorgen für eine hervorragende Leistung und unterscheiden die Überkopf-Rührer der Serie OHS von VELP von jedem herkömmlichen Rührer.
  • Premium-Rührleistung für jede Aufgabe
  • Bürstenloser Motor für eine Rührleistung von bis zu 200 Ncm
  • Die Serie OHS bietet ein stabiles Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich (bis zu 2000 U/min)
  • Drehmomentanzeige zur Überwachung von Viskositätsänderungen
  • Integrierte Zeitschaltuhr
  • SpeedServo™-Rückmeldetechnik
  • Modelle mit einer oder zwei Getriebestufen
Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich stabil und sorgt für maximale Leistung auch bei hohen Drehzahlen. Alle Modelle garantieren maximale Sicherheit. Das robuste, abgedichtete Gehäuse mit Schutzart IP 54 garantieren eine lange Lebensdauer selbst in aggressivsten Umgebungen. Integrierte Sicherheitssensoren deaktivieren das Rühren bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss und erhalten so die Leistung über einen längeren Zeitraum.
Die „Lock“-Funktion des Geräts verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen während der Anwendung. Die SmartChuck™-Technologie von OHS Digital vereinfacht das Einsetzen und Entfernen des Rührstabs, das auch mit einer Hand und ohne Werkzeug erfolgen kann. Mit zwei einfachen Schritten kann der Schutzring entriegelt werden, um den Rührstab mühelos ein- und ausfahren zu können. Wird der Ring während des Rührvorgangs geöffnet, wird die Analyse automatisch gestoppt und das Gerät informiert Sie, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Die Überkopf-Rührer der OHS-Serie sind dank des intuitiven Displays, das alle notwendigen Informationen enthält und eine Echtzeit-Visualisierung der Viskositätsschwankungen ermöglicht, einfach zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte Timer, der von 1 Minute bis 99,59 Stunden eingestellt werden kann, den Betrieb ohne Aufsicht des Bedieners. Die Modelle OHS Advance, die innovativsten der Produktreihe, ermöglichen die Steuerung und Überwachung von Prozessen über eine Wi-Fi-Verbindung zu VELP Ermes und über USB zu Ihrem PC.
Mit VELP Ermes können Sie die Geräte von Ihrem PC, Smartphone oder Tablet über eine einfache und intuitive Webschnittstelle steuern. Mit dieser Plattform können Sie das Rühren aktivieren, einen Timer einstellen, eine Methode (unter den im Gerät gespeicherten) festlegen, Berichte herunterladen und mit einem Klick weitergeben.
Für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Biowissenschaften kann VELP Ermes OHS Advance in Reinräumen oder anderen kontrollierten Umgebungen handhaben, ohne dass zeitaufwändige Sicherheitsverfahren erforderlich sind.
Standards: Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Bestellinformation: Werden ohne Zubehör geliefert - eine breite Auswahl an Zubehör ist separat erhältlich.