Rührwerke, mechanisch RW 20 digital
Lieferant: IKA
3593000 3593003
441-2907EA 1509 EUR
441-2907 441-2909
Rührwerke, mechanisch RW 20 digital
Rührer Rührwerke
Robustes, kompaktes und ergonomisches Design mit Digitalanzeige.
  • Mit Konstant-Leistungsantrieb
  • Zwei Drehzahlbereiche für universellen Einsatz bei 60 bis 2000 min-1
  • Durchsteckbare Rührwelle (nur bei Stillstand)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Lieferung mit Spannfutterschlüssel und Verlängerungsarm. Zubehör muss separat bestellt werden.