Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.002 mm (0.00008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
44136.FF 44136.FI
44136.FFEA 522 EUR
44136.FF 44136.FI
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.002 mm (0.00008 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526