HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
441476LEA 657 EUR
441476L
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) ≥99,5%
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
HEPES ist ein gebräuchlicher Puffer für biologische Studien. In Zellkulturmedien wird er als Ersatz für Bicarbonat-Puffer in einer Konzentration von 25 mM oder als Zusatz zu Bicarbonat-Puffern in einer Konzentration von 10 - 15 mM eingesetzt.
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 238,31 g/mol
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
Cl (Chlorid) Max. 0,05 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,05 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
pH-Wert (25°C; 1 %) 4,7 - 6,0
Wasser Max. 0,5 %