Zinn ≥98,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44154.RG
44154.RGEA 438 EUR
44154.RG
Zinn ≥98,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Zinn
Purity: 98.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈329g/30x150cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587