Platin nominally 60% auf Ruß
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
44171.18
44171.18EA 0 EUR
44171.18
Platin nominally 60% auf Ruß
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4