Dodecylbenzol, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

44178-500MG
44178-500MGEA 93.8 EUR
44178-500MG
Dodecylbenzol, Supelco®
Dodecylbenzol
Formel: C₁₈H₃₀
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008974
CAS-Nummer: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cdae87d0d32443e5811205a87ec1839cd3e8753&vid=f623c20d926dab647885ecaae14304458f43c819&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR