Lanthan ≥99,7% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Unter Argon in Ampullen verpackt

44182.14
44182.14EA 459 EUR
44182.14
Lanthan ≥99,7% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Lanthanum

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011066

Formel: La
Siedepunkt: 3464 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 920 °C
Dichte: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR