Praseodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
44183.06
44183.06EA
210
EUR
44183.06
Praseodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Praseodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011174
Formel:
Pr Molecular Weight: 140.91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011174 CAS-Nummer: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 UN: 3089 ADR: 4.1 II |