Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.01 mm (0.0004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
44196.G1
44196.G1EA 741 EUR
44196.G1
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.01 mm (0.0004 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.68mg/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689