Magnetrührer, Variomag Power Direct
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50098760
442-0162EA 1230 EUR
442-0162
Magnetrührer, Variomag Power Direct
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer mit kompaktem und langlebigem Design sowie einem weitreichenden Magnetfeld, das die Rührung über einen längeren Abstand zwischen dem Rührer und dem Rührstab erleichtert.
  • Abnutzungs- und wartungsfrei (keine beweglichen Teile wie z. B. Motoren, Riemen oder mechanische Lager)
  • Sichere Anwendung bei niedriger Spannung; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers; Abschaltfunktion schaltet die Rührung innerhalb 2 Sekunden ab, um Gefäßbruch zu vermeiden
  • Datenspeicherfunktion speichert die neuesten Parameter, auch wenn das Gerät während einer längeren Frist abgeschaltet ist
  • Für sehr viskose Medien geeignet
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22