VWR®, Magnetrührstäbchen für Küvetten
Lieferant: VWR Collection
442-0502EA 34.7 EUR
442-0502
VWR®, Magnetrührstäbchen für Küvetten
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Konzipiert für Rühraufgaben in 10 mm Standard-Küvetten.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)