Mikroplatten-Schüttler, Variomag Monoshake und Teleshake
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1110 EUR
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Mikroplatten-Schüttler, Variomag Monoshake und Teleshake
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Extrem flache Mikroplattenschüttler mit VARIOMAG-Antrieb, die einfach in Robotersysteme integriert werden können. Monoshake ist ein direkt gesteuerter Schüttler, bei dem die Geschwindigkeit manuell durch einen Drehknopf eingestellt wird. Teleshake entspricht Monoshake, besitzt jedoch zusätzlich eine RS232-Schnittstelle, so dass das Gerät über die Steuereinheit und Software ferngesteuert werden kann. Es können bis zu 14 Einheiten direkt und unabhängig mit nur einer RS232-Schnittstelle gesteuert werden. Wenn die Einheit ausgeschaltet wird, zentriert sich der Schüttelteller in der Nullstellung.
  • Auswahl zwischen direkter Steuerung und Fernsteuerung über die Steuereinheit und Software
  • Die Bewegungsrichtung und der Bewegungstyp können über die Software umgehend geändert werden
  • RS232-Schnittstelle (außer Monoshake)
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32
Bestellinformation: Monoshake wird mit Netzteil geliefert, Teleshake wird mit Netzteil und RS232-Schnittstellenkabel geliefert.