Mikro-Widerstandsthermometer W 5780 NN HT, Glasschaft, Sensor Pt 1000, 1 m Festkabel mit 2 x 4-mm-Bananenstecker, Länge 250 mm, 6 mm Ø, -30...+200 °C 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
Mikro-Widerstandsthermometer W 5780 NN HT, Glasschaft, Sensor Pt 1000, 1 m Festkabel mit 2 x 4-mm-Bananenstecker, Länge 250 mm, 6 mm Ø, -30...+200 °C 1 * 1 ST