StarFish Arbeitsstation für vielfältige Experimente
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
505-80020-00 505-80025-00 505-80026-00 505-80040-00 505-80042-00 505-81010-00 505-81050-00 505-81060-00 505-81000-00 505-81001-00 505-80001-00
442-0614EA 254 EUR
442-0614 442-0619 442-0620 442-0624 442-0626 442-0645 442-0649 442-0650 442-0643 442-0644 442-0604
StarFish Arbeitsstation für vielfältige Experimente
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Verwandelt einen Magnetrührer in einen Arbeitsplatz für vielfältige Experimente und erhöht die Produktivität Ihres Labors; verwenden Sie eine einzige Rührerheizplatte für mehrere Experimente. Ideal für einfache Heiz-/Rührexperimente oder komplexere Anwendungen wie Synthese, Konzentrationen, Extraktionen und Destillationen. Verwendbar mit zahlreichen Standard-Laborglasgeräten wie Röhrchen, Reagenzgläsern, Bechern und Rundkolben. Es stehen Einsätze für kleine Röhrchen bis zu 250-ml-Rundkolben zur Verfügung.
  • Leistungsfähiges Rühren und Erhitzen aller Positionen gleichzeitig
  • Hohe Vielseitigkeit: Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu fünf unterschiedlichen PolyBlocks der gleichen oder unterschiedlicher Größen oder Verwendung eines einzigen MonoBlocks mit mehreren Vertiefungen der gleichen Größe Anschlüsse verfügen über auslaufsichere Absperrventile
Universelle 5-Wege-Teleskopklemmen; die StarFish Klemme ermöglicht die Verwendung von Glasgeräten nahezu aller Größen und wird mit mehreren Silikongummi- oder Klettbefestigungsstreifen geliefert. Jede Klemme verfügt über 5 Teleskoparme, die entsprechend Ihren Anforderungen verlängert und verriegelt werden können. Wenn unterschiedliche Streifen mit verschiedenen Klemmen verwendet werden, kann der Kolbenhals zum Anheben mit dem Silikongummistreifen gegriffen werden, während der darüber befindliche Kondensor durch den Klettstreifen rutscht
Der Wasserverteiler ermöglicht die gleichmäßige Verteilung von Kühlmittel von einer einzigen Quelle zu bis zu fünf Kondensatoren und die Zusammenführung des Stroms zu einem Auslass. Es werden für jeden Aufbau zwei Verteiler verwendet, einer zur Verteilung des Wasser zu den Kondensatoren und einer zur Sammlung des Kühlmittels für einen erneuten Kreislauf oder zum Ablauf.
Der Gas/Vakuum-Verteiler ermöglicht die gleichmäßige Verteilung von Gas oder Vakuum von einer einzigen Quelle zu bis zu fünf Positionen oder Gefäßen. (Der Gas/Vakuumstrom wird dabei weder gesteuert noch reguliert.)