Magnetrührer mit Heizplatte, C-MAG HS Serie
Lieferant: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Magnetrührer mit Heizplatte, C-MAG HS Serie
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Kompakte Rührer mit einer chemikalienbeständigen Heizplatte aus Keramik. Das erhöhte Bedienfeld minimiert den Kontakt mit verschütteten Flüssigkeiten und ermöglicht ein einfaches Ablesen und Einstellen der Temperatur. Rührer verfügen über eine digitale Fehlercodeanzeige, und eine Anzeige, die den Benutzer vor einer „heißen“ Oberfläche warnt, und die starke magnetische Haftung verhindert, dass sich der Rührstab löst.
  • Mikroprozessorsteuerung ist mit dem Motor und der Heizplatte rückgekoppelt, um Drehzahl und Soll-Temperatur konstant zu halten
  • C-MAG HS 7 und C-MAG HS 10 können mit einem Kontaktthermometer, z. B. ETS-D5, verwendet werden, was eine präzise Temperaturregelung ermöglicht
  • Feste Sicherheitskreise schalten die Heizung aus, wenn die Temperatur 550 °C übersteigt.
  • Die digitale Anzeige gewährleistet genaue und wiederholbare Temperatureinstellungen
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten