Magnetrührer, lab disc white
Lieferant: IKA
3907500
442-0737EA 377 EUR
442-0737
Magnetrührer, lab disc white
Rührer Magnetrührer
Ultraflache Kleinmagnetrührer mit Magnetspulentechnik. Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien. Verschleißfreier Antrieb ohne bewegliche Teile.
  • Wechselt die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch, wodurch eine optimale Durchmischung erzielt wird (wählbar)
  • Einsatz bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder im Kühlraum möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 65