Magnetrührer, MMS-3000
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
MMS-3000
442-1117EA 293 EUR
442-1117
Magnetrührer, MMS-3000
Rührer Magnetrührer
Mini-Magnetrührer mit Edelstahlarbeitsfläche. Das Rührwerk ist ideal für pH-Messung, Extraktion und Dialyse mit kleinen Mengen an Substanzen.
  • Geräuscharmer Betrieb und kleine Größe: Ideal für die Nutzung auf dem Labortisch
  • Graduierte Wählscheibe zum Einstellen der Drehzahl
  • Geeignet zum Rühren von Proben mit einer Viskosität von bis zu 1170 mPa
Lieferumfang: Wird mit zylinderförmigen Magnetrührstäbchen und abnehmbarem Halter geliefert, wodurch die Sensoren in die Probe eingeführt werden können.