Magnetrührer, LABOMAG Be9 und Be Nine Mobile
Lieferant: SHP Steriltechnik
950002001003 950002001004 950003001001 950003001002 950002001001 950002001002 950003001003 950003001004
442-1136EA 232 EUR
442-1136 442-1137 442-1138 442-1139 442-1134 442-1135 442-1140 442-1141
Magnetrührer, LABOMAG Be9 und Be Nine Mobile
Rührer Magnetrührer
Farbige Magnetrührer mit einer Position mit PLA-Gehäuse. Der verschleißfreie Induktionsantrieb ermöglicht ein gleichmäßiges Rühren von bis zu 1 Liter Flüssigkeit.
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • In vier Farben erhältlich: Blau, Grün, Magenta und Gelb
  • Rührgeschwindigkeit und Rührrichtung werden per LED angezeigt
  • Die Sanftanlauffunktion ermöglicht einen gleichmäßigen und zentrierten Start der Magnetrührstäbe
  • Der integrierte Wechsel der Rührrichtung ermöglicht ein noch gleichmäßigeres Rühren der Flüssigkeit
  • Der Be Nine Mobile eignet sich
More Product Information