Magnetrührer, myPlate
Lieferant: IKA
25005156
442-1262EA 414 EUR
442-1262
Magnetrührer, myPlate
Rührer Magnetrührer
Der Magnetrührer myPlate vereint die herausragenden technischen Eigenschaften der beliebten und bewährten Magnetrührer color squid und big squid mit der Option zur kreativen Individualisierung. Der persönliche Wechselrahmen ermöglicht es, die Aufstellfläche der myPlate selbst zu gestalten.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Elektronisch gesteuerter Motor
  • Individuelle Gestaltung der Aufstellfläche
  • Bewährt hohe Funktionalität
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 40 °C (80% relative Feuchte), in einem Inkubator oder Kühlraum
Der Rührer wird mit einer dekorativen Bildvorlage geliefert, die dank des praktischen Wechselrahmens ganz einfach selbst ausgetauscht werden kann. Andere haben persönliche Bilder auf dem Schreibtisch - Sie machen Ihren Magnetrührer zur Leinwand für Ihre Lieblingsbilder.
Standards: IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54