Magnetrührer mit Heizplatte, RCT basic
Lieferant: IKA
25005927
442-1314EA 1004 EUR
442-1314
Magnetrührer mit Heizplatte, RCT basic
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Die RCT basic Magnetrührer stehen für Zuverlässigkeit, außergewöhnlich lange Produktlebensdauer und höchste Sicherheitsstandards. RCT basic eignet sich für Rühraufgaben bis zu 20 L (H₂O) und erreicht Temperaturen bis 310 °C. Mit der Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor (PT1000.60) kann die Temperatur direkt im Reaktionsmedium gemessen und geregelt werden. Dank der Isolierung der Aluminium-Heizplatte, des wartungsfreien EC-Motors und des elektronischen Schaltnetzteils zeichnet sich RCT basic durch hervorragende Energieeffizienz sowie eine reduzierte Eigenerwärmung der Heizplatte während des Rührbetriebs aus und trägt so zu einem nachhaltigeren Labor bei.
  • Gehärtete, bruchsichere Glasoberfläche für optimale chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
  • Großes Display mit gut lesbarer LED-Anzeige
  • Beleuchtete Symbole zur Anzeige wichtiger Statusinformationen (Soll- und Ist-Temperatur, Heizstatus), Temperatursensor
  • USB- und RS232-Schnittstelle zur Steuerung oder Dokumentation der Prüfparameter über einen PC
  • Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft®
  • QR-Code für schnellen Zugriff auf Geräteinformationen, Zubehör, Downloads und Garantieverlängerung
  • Leicht zugänglicher Hauptschalter an der Vorderseite des Gerätes
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten