Magnetrührer mit Heizplatte, ARE/AREX 6-Serie
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
SB20500460 F20500462 F20500463 SA20500463 SD20500460
442-1256EA 853 EUR
442-1256 442-1258 442-1259 442-1317 VELPSD20500460
Magnetrührer mit Heizplatte, ARE/AREX 6-Serie
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer mit Heizplatte und einem resistenten Druckguss-Gehäuse, das die inneren Bauteile schützt. Durch die Ablaufrinne wird das Bedienfeld vor Spritzern geschützt. Eine helle Digitalanzeige auf schwarzem Hintergrund und Symbole ermöglichen präzise Einstellungen sowie eine gute Ablesbarkeit der Arbeitsbedingungen.
  • Bürstenloser Motor, Höchstgeschwindigkeit: 1700 U/min
  • Leistungsstarker AlNiCo-Magnet mit hervorragender Magnetkupplung ‚
  • SpeedServo™-Technologie sorgt für konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen
  • Optimale Thermoregulation sowohl
More Product Information